Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Rengöring och underhåll Torkpapper
Produktkod. 16398338
Change view
Färg:
Blått
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
16398338 Vitt
16366158 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16398338 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.31 SEK
    453.00 SEK / 6 rullar
    Save 147.31 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Designad för mer krävande rengörings- och underhållsuppgifter, WypAll™ L20 centerfeed-rullar ger en bra balans mellan prestanda och värde. Erbjuder förbättrad styrka och utseende utformad för att klara av din avtorkning, varje gång.
  • Designad för de specifika miljöer där den kommer att användas och kommer i medelstora, bärbara, hållbara centerfeed-rullar
  • Kompatibel med snabbladdning, mångsidig och lätt att rengöra Aquarius™ centrefeed dispenseringssystem (7017).
  • WypAll™ märkesprägling ökar arkstyrkan tack vare unika mönsterskiktsbindningar över hela arkets yta, vilket också ger ett förbättrat utseende och känsla till varje ark av WypAll™ L20 blå rulle.
  • Präglingsteknik
  • Hanterar vattenspill, spray- och torkarengöring och torkning eller rengöring av händer effektivt och effektivt, vilket ger en bra balans mellan prestanda och värde.
  • Blå rulle är också designad för att vara lätt att upptäcka i föroreningskritiska miljöer.
  • Spray- och avtorkningskompatibilitet hjälper till att säkerställa att arbetare kan torka av sina egna arbetsutrymmen, fordon, skrivbord, sittplatser och matberedningar före och efter användning.
  • Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid.
  • Enskild arkstorlek 38 cm (L) x 19,5 cm (B).
  • WypAll™ L20 rengörings- och underhållsavtorkningspappers centrummatningsrullar finns även i vitt (produktkod 7278).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (engelska) 18,9 tum
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (engelska) 19,3 tum.
Bredd (metrisk) 40 cm
Material Syntetfiber
Färg Vitt
Beskrivning Centerfeed
Mått (L x B) 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 tum)
För användning med (utrustning) Aquarius™ Centerfeed Dispensing System (7017)
Sterilitet Icke-steril
Gröna funktioner Återvunnen F2