Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Rengöring och underhåll Torkpapper, kompakt rulle
Färg:
Blått
Beskrivning
- Designad för de specifika miljöer där de kommer att användas, för att klara av din avtorkningsuppgift, varje gång.
- Dessa blå, 2-lagers, engångsrengörings- och underhållskompakta rullar är mångsidiga, små, lätta att hantera och designade för en mängd olika avtorkningsuppgifter.
- De är idealiska för rengöring av verktyg och delar i process- och underhållsmiljöer.
- Vår präglingsteknik ger en bra balans mellan prestanda och värde.
- Dessa rullar är kompatibla med vår WypAll™ dispenser för små rullar (7041).
- Enskilda arkstorlek 46 cm (L) x 24 cm (B)..
- Kompatibel med WypAll™ dispenser för små rullar 7041.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Medelstark industritorkare |
| Längd (engelska) | 18,1 tum |
| Längd (metrisk) | 48.4 cm |
| Bredd (engelska) | 9,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 36.3 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 46 x 24 cm |
| Formatera | Kompakt rulle |
| För användning med (utrustning) | WypAll™ Dispenser för små rullar (7041) |
| Visa mer |