Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Extra+ Torkare Stor rulle
Mått (L x B):
39,5 x 23,5 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Används Airflex™ basbladsteknik
- Kompatibel med dispensrar 6146, 6154 och 6155
- Certifierad för kontakt med livsmedel
- Torkare med begränsad livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Medelstark industritorkare |
| Längd (engelska) | 14,6 tum |
| Längd (metrisk) | 37.5 cm |
| Bredd (engelska) | 9,3 tum |
| Bredd (metrisk) | 37.5 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Basvikt | 4.197 kg |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 39,5 x 23,5 cm |
| Formatera | Stor rulle |
| Visa mer |