Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Extra och Torkare
Beskrivning
- Designad för de specifika miljöer där de kommer att användas, för att klara av din avtorkningsuppgift, varje gång.
- Dessa blå, 2-lagers, engångsrengörings- och underhållskompakta rullar är mångsidiga, små, lätta att hantera och designade för en mängd olika avtorkningsuppgifter.
- De är idealiska för rengöring av verktyg och delar i process- och underhållsmiljöer.
- Vår präglingsteknik ger en bra balans mellan prestanda och värde.
- Dessa rullar är kompatibla med vår WypAll™ dispenser för små rullar (7041).
- Enskild arkstorlek 38 cm (L) x 24 cm (B).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lätt industritorkare |
| Längd (engelska) | 18,1 tum |
| Längd (metrisk) | 48.4 cm |
| Bredd (engelska) | 9,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 36.3 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 38 x 24 cm |
| Formatera | Liten rulle |
| Förpackningsmängd | 140 ark/rulle, 24 rullar |
| Visa mer |