Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 extra torkare med centrummatningsrulle
Produktkod. 15666485
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
6 rullar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15666485 Vitt 6 rullar
15656485 Blått 6 rullar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15666485 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1784.11 SEK
    628.45 SEK / 6 rullar
    Save 1155.66 SEK
    64% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Används Airflex™ basarkteknologi för att städa upp snabbt utan att sönderfalla. WypAll™ L20 Extra Wipers med Center-feed Roll är idealisk för avtorkning och rengöring för flera ändamål.
  • 2 lager, engångsbruk
  • Airflex basarkteknik
  • Stark, tjock och mycket absorberande
  • Vit eller blå perforerad centerfeed-rulle för användning i trafikerade områden
  • Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (engelska) 16,73 tum.
Längd (metrisk) 58.5 cm
Bredd (engelska) 13,8 tum
Bredd (metrisk) 39 cm
Material Syntetfiber
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 42.50 x 18.50 cm
För användning med (applikation) Mycket absorberande engångsservetter för mångsidig avtorkning och rengöring: medelstora avtorkningsuppgifter som att polera glas, släta ytor och rengöringsverktyg
För användning med (utrustning) Kan användas med ett dispenseringssystem (7087 eller 7088) för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet
Förpackningsmängd 6 rullar x 300 ark
Lager 2-ply