Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 extra torkare med centrummatningsrulle
Beskrivning
- 2 lager, engångsbruk
- Airflex basarkteknik
- Stark, tjock och mycket absorberande
- Vit eller blå perforerad centerfeed-rulle för användning i trafikerade områden
- Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 16,6 tum. |
| Längd (metrisk) | 58.5 cm |
| Bredd (engelska) | 14,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 39 cm |
| Material | Återvunnet mjukpapper |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 42.50 x 18.50 cm |
| För användning med (applikation) | Mycket absorberande engångsservetter för mångsidig avtorkning och rengöring: medelstora avtorkningsuppgifter som att polera glas, släta ytor och rengöringsverktyg |
| Visa mer |