Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 yttorkpapper, stor rulle, extra bred
Beskrivning
- Stor rulle, hög kapacitet med högtäckande bred plåt
- För lättavtorkning av ytor i processmiljöer
- Lätt, exakt upptorkning av spill, smuts, damm; polering av glas och släta ytor; rengöring och torkning av verktyg och händer; slutligen monteringsavtorkning; torka matberedningsområden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Processtorkare |
| Längd (engelska) | 1 fot 1 tum |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 12,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Blått |
| Beskrivning | Präglat |
| Mått (L x B) | 38 x 33 cm |
| Formatera | Rulla |
| Visa mer |