Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Allmänt Clean™ Rengöring och underhåll Torkpapper - 2-lagers centrummatningsrullar
Produktkod. 30158567
Change view
Färg:
Blått
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30158567 Vitt
30158575 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30158567 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 SEK
    390.97 SEK / Paket med 6
    Save 534.03 SEK
    57% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Designad för mer krävande rengörings- och underhållsuppgifter, ger varje rulle en balans mellan prestanda och värde. Detta engångs 2-lagers torkpapper är kompatibelt med vår mest mångsidiga centrefeed dispenser WypAll™ Nå PLUS™ (6521).
Från att torka upp smuts, olja och fett till att suga upp matförberedda spill, att ha rätt torkduk till hands är avgörande för din verksamhet. Ett rent, absorberande och hållbart alternativ till pappershanddukar, trasor och butikshanddukar, WypAll™ erbjuder ett brett utbud av uppgiftsspecifika våtservetter och trasor designade för att möta dina branschbehov och öka ditt självförtroende vid varje rengöring. Generalen Clean™ sortimentet hjälper till att skapa en ren arbetsmiljö med effektiva lätta till medelstora allmänna rengöringslösningar. WypAll™ L20 Allmänt Clean™ rengörings- och underhållsavtorkningspapper är designat för de specifika miljöer där det kommer att användas och kommer i medelstora, bärbara, hållbara centerfeed-rullar; den idealiska lösningen för mer krävande rengörings- och underhållsuppgifter. Dessa pappersrullar är kompatibla med vår mest mångsidiga centrefeed dispenser WypAll™ Nå PLUS™ (6521). De WypAll™ Nå PLUS™ dispenser hjälper till att spara pengar och minska miljöpåverkan genom att leverera det ultimata mångsidiga dispenseringssystemet för ett ark. Erbjuder hygieniska flerpositionsväggmonteringsalternativ, WypAll™ Nå PLUS™ erbjuder upp till 50 % mindre pappersförbrukning, driver hållbarhet i hela din verksamhet och minskar CO2-utsläppen. Det präglade 2-lagers, engångsavtorkningspapperet hanterar vattenspill, spray- och torkarengöring och torkning eller rengöring av händer effektivt och effektivt, vilket ger en bra balans mellan prestanda och värde. Rollen är också designad för att vara lätt att upptäcka i föroreningskritiska miljöer. Dessa engångstorkare kommer till det värde du kan förvänta dig av en engångstorkare, men med exceptionell styrka och uppsugningsförmåga, vilket resulterar i färre torkarbehov och mindre pengar spenderade. WypAll™ L20 torkpapper kan användas med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Dessa industritorkar har testats som kompatibla för användning i spray- och torkapplicering med perättiksyra, väteperoxid och quats (kvartära ammoniumföreningar). Spray- och avtorkningskompatibilitet hjälper till att säkerställa att arbetare kan torka av sina egna arbetsutrymmen, fordon, skrivbord, sittplatser och matberedningar före och efter användning. När dessa kemtvättservetter används för sprutning och avtorkning hjälper det också att göra det möjligt för produktionsarbetare att städa/sanera enskilda arbetsstationer innan de lämnas till nästa skift. För miljöer där helt mättad avtorkning är ett krav, dessa WypAll™ L20 Allmänt Clean™ torkar är testade som kompatibla med tvål/tvättmedel. Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid.
  • Enskilda arkstorlek 24,5 cm (L) x 18,3 cm (B)
  • Resultat av Hall-testning augusti 2022
  • Varje WypAll™ L20 Allmänt Clean™ pappersrulle innehåller 550, präglade, 2-lagers torkpappersark
  • WypAll™ L20 Allmänt Clean™ rengörings- och underhållspräglat torkpapper är designat för mer krävande rengörings- och underhållsuppgifter
  • Centrefeed-rullformat erbjuder dispensering av enstaka ark, vilket hjälper till att minska papperssvinnet och förbättrar hållbarheten
  • Engångs, 2-lagers industritorkare för engångsbruk, idealiska för användning i detaljhandeln, sjukvården, tillverkningen och många andra miljöer som förbättrar hygienen på arbetsplatsen
  • Denna pappersrulle är kompatibel med vår mest mångsidiga centrefeed dispenser WypAll™ Nå PLUS™ (6521)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 9,64 tum
Längd (metrisk) 24.50 cm
Bredd (engelska) 7,20 tum
Bredd (metrisk) 18.30 cm
Material papper
Färg Vitt
Förpackningsmängd 550 x 6 rullar (3300 totalt)