Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ L20 medeltunga rengöringspappersservetter
Produktkod. 31188849
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
31188849 Blått
1 options
Plastförpackning – kvävningsrisk. Vänligen se till att bära produkten på ett säkert sätt för den vikt som anges på förpackningen. För matkontakt.
Produktkod. 31188849 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 7381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 SEK
    963.00 SEK / 12 rullar
    Save 207.00 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastförpackning – kvävningsrisk. Vänligen se till att bära produkten på ett säkert sätt för den vikt som anges på förpackningen. För matkontakt.
WypAll™ L20 kompakt torkpapper är utformat för mångsidig rengöring och torkning i produktions- och underhållsmiljöer, perfekt för rengöring av verktyg och delar. Prägningsteknologin i dessa pappersservetter ger en utmärkt balans mellan prestanda och värde.
Oavsett vilka ytor de kommer i kontakt med under dagen, ge dina anställda och besökare större sinnesro genom att erbjuda beprövade rengörings- och desinfektionslösningar för arbetsplatshygien som hjälper till att bryta kedjan av bakterieöverföring. WypAll™ Varumärkesprodukter för professionell torkpapper är designade för de specifika miljöer där de ska användas, för att leverera din torkuppgift varje gång. Dessa blå, tvåtrådade, engångsrengöringsservetter för medelstor belastning är mångsidiga, små, lätta att hantera och designade för olika torkuppgifter. De är perfekta för rengöring av verktyg och delar i process- och underhållsmiljöer. Vår präglingsteknik ger en utmärkt balans mellan prestanda och värde.
  • Individuell arkstorlek: 25 (L) x 34 cm (B)
  • Varje Wypall™ L20 kompakt torkrulle innehåller 165 ark av torkpapper
  • Designad för mångsidig rengöring och torkning i process- och underhållsmiljöer, och perfekt för rengöring av verktyg och delar
  • Prägningsteknik i torkpappret ger dessa rengöringsservetter en bra balans mellan prestanda och värde
  • Dessa WypAll™ papperstorkare är i kompakt rullformat för portabilitet och användarvänlighet
  • Designad för användning med WypAll™ torkpappersdispensern (produktkod 7041)
  • Hjälp till att bryta kedjan av bakterieöverföring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 9,84 tum
Längd (metrisk) 25 cm
Bredd (engelska) 13,38 tum
Bredd (metrisk) 34 cm
Material papper
Färg Blått
Mått (L x B) 25 x 34 cm
Förpackningsmängd 12 rullar x 165 ark