Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ General Clean™ L20 Blue Roll Wipers, 2 Ply
Beskrivning
- WypAll™ L20 2-lagers torkrullar innehåller 500 pappersservetter.
- Kemtvättservetterna är perfekta för medelstor avtorkning, såsom polering av glas, rengöring av ytor och verktyg.
- De Airflex™ basarkteknik för dessa WypAll™ torkarna är tillräckligt starka för att klara alla jobb från början till slut utan att falla isär och absorberande nog att rensa upp de flesta spill med lätthet.
- Stort torkarvalsformat idealiskt för större tillverknings- och industriarbetsområden, eller var som helst som kräver omfattande avtorkning.
- Rengöringsservetterna är kompatibla med en rad Kimberly-Clark Professional™ dispensrar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lätt industritorkare |
| Längd (engelska) | 10,43 tum. |
| Längd (metrisk) | 26.5 cm |
| Bredd (engelska) | 5,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 26.5 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 38 x 33 cm |
| För användning med (applikation) | Allmän rengöring, daglig rengöring, suger upp olja och fett, Torkutrustning, våta ytor, händer, ansikte |
| Lager | 2-ply |
| Visa mer |