Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ General Clean™ L20 Blue Roll Wipers, 2 Ply
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8000661
Mått (L x B):
38 x 23,5 cm
38 x 33 cm
För användning med (applikation):
Allmän rengöring, daglig rengöring, suger upp olja och fett, Torkutrustning, våta ytor, händer, ansikte
Allmänt bruk Förbereda arbetsytor, rengöra utrustning eller torka händerna
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 12693586
Brand: Kimberly-Clark™ 7300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ge kunderna stor tillförlitlighet för mångsidiga tork- och rengöringsuppgifter. WypAll™ L20 Rengörings- och underhållsavtorkningspapper är idealiskt för medelstor avtorkning och uppgifter som polering av glas, rengöring av ytor och verktyg. Idealisk för större tillverknings- och industriarbetsområden, eller var som helst som kräver omfattande avtorkning.
  • WypAll™ L20 2-lagers torkrullar innehåller 500 pappersservetter.
  • Kemtvättservetterna är perfekta för medelstor avtorkning, såsom polering av glas, rengöring av ytor och verktyg.
  • De Airflex™ basarkteknik för dessa WypAll™ torkarna är tillräckligt starka för att klara alla jobb från början till slut utan att falla isär och absorberande nog att rensa upp de flesta spill med lätthet.
  • Stort torkarvalsformat idealiskt för större tillverknings- och industriarbetsområden, eller var som helst som kräver omfattande avtorkning.
  • Rengöringsservetterna är kompatibla med en rad Kimberly-Clark Professional™ dispensrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lätt industritorkare
Längd (engelska) 10,43 tum.
Längd (metrisk) 26.5 cm
Bredd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 26.5 cm
Material AIRFLEX tyg
Mått (L x B) 38 x 23,5 cm
För användning med (applikation) Allmänt bruk Förbereda arbetsytor, rengöra utrustning eller torka händerna
Förpackningsmängd 500 ark
Lager 2-ply