Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 Ultra Wiper Stor rulle
Produktkod. 12565528
Change view
Mått (L x B):
40 x 35 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12565528 40 x 35 cm 1 rulle
1 options
Produktkod. 12565528 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.66 SEK
    443.00 SEK / 1 rullar
    Save 167.66 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WypAll™ L30 Ultra Wiper Large Roll idealisk för tung avtorkning, uppsugning av industrispill, rengöring av delar och komponenter.
  • Airflex™ teknologin säkerställer exceptionell styrka och uppsugningsförmåga, även när den är våt
  • Kompatibel med dispensrar 6146, 6154 och 6155
  • Torkare med begränsad livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (engelska) 1 fot 11 tum
Längd (metrisk) 39 cm
Bredd (engelska) 1 fot 3 tum
Bredd (metrisk) 39 cm
Material papper
Basvikt 8.6 kg
Färg Blått
Mått (L x B) 40 x 35 cm
Formatera Stor rulle
Förpackningsmängd 1000 Pk.
Lager 3-ply