Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 tygtorkare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10627645
Mått (L x B):
25 x 41 cm (9,8 x 16,1 tum)
30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Paket med 9
Produktkod. 10627645
Brand: Kimberly-Clark™ 7471
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa torkare för industriella uppgifter som rengöring, avtorkning av processlinjer och uppsugning av stora spill. WypAll™ L40 Paper Wipers är gjorda av ett specialiserat tyg, med dubbel re-creped (DRC) basarkteknologi för balans mellan mjukhet och styrka.
  • Stor, perforerad rulle för användning i trafikerade områden
  • Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska avfallet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Medelstark industritorkare
Längd (engelska) 12,48 tum.
Längd (metrisk) 51.4 cm
Bredd (engelska) 9,9 tum.
Bredd (metrisk) 30.1 cm
Material Dubbel Re-crepe Cellulosa
Färg Vitt
Mått (L x B) 30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 tum)
För användning med (applikation) En torkare med begränsad livslängd som använder dubbel re-creped (DRC) basarkteknologi, skiktat tyg som är starkt, tjockt och mycket absorberande så att det städar snabbt utan att falla isär, gör jobbet med färre torkare och hjälper till att minska kostnaderna
Lager 1-ply