Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 tygtorkare
Beskrivning
- Stor, perforerad rulle för användning i trafikerade områden
- Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska avfallet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Medelstark industritorkare |
| Längd (engelska) | 17.32 in. |
| Längd (metrisk) | 44 cm |
| Bredd (engelska) | 16,1 tum |
| Bredd (metrisk) | 44 cm |
| Material | Dubbel Re-crepe Cellulosa |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 25 x 41 cm (9,8 x 16,1 tum) |
| För användning med (applikation) | En torkare med begränsad livslängd som använder dubbel re-creped (DRC) basarkteknologi, skiktat tyg som är starkt, tjockt och mycket absorberande så att det städar snabbt utan att falla isär, gör jobbet med färre torkare och hjälper till att minska kostnaderna |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |