Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 tygtorkare
Produktkod. p-8000663
Change view
Mått (L x B):
25 x 41 cm (9,8 x 16,1 tum)
30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Paket med 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11778038 25 x 41 cm (9,8 x 16,1 tum) Paket med 9
10627645 30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 tum) Paket med 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11778038 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7462
Använd dessa torkare för industriella uppgifter som rengöring, avtorkning av processlinjer och uppsugning av stora spill. WypAll™ L40 Paper Wipers är gjorda av ett specialiserat tyg, med dubbel re-creped (DRC) basarkteknologi för balans mellan mjukhet och styrka.
  • Stor, perforerad rulle för användning i trafikerade områden
  • Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska avfallet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Medelstark industritorkare
Längd (engelska) 17.32 in.
Längd (metrisk) 44 cm
Bredd (engelska) 16,1 tum
Bredd (metrisk) 44 cm
Material Dubbel Re-crepe Cellulosa
Färg Vitt
Mått (L x B) 25 x 41 cm (9,8 x 16,1 tum)
För användning med (applikation) En torkare med begränsad livslängd som använder dubbel re-creped (DRC) basarkteknologi, skiktat tyg som är starkt, tjockt och mycket absorberande så att det städar snabbt utan att falla isär, gör jobbet med färre torkare och hjälper till att minska kostnaderna
Lager 1-ply