Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 Ultra+ Torkare
Beskrivning
De WypAll L30 Ultra+ är den starkaste, tjockaste och mest absorberande WypAll torkare.Vita eller blå 3-lagers engångstorkar tillgängliga i en perforerad stor rulle som kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet.
- 395 mm rulldiameter
- Arkstorlek 380 x 370 mm
- Idealisk för användning med olja eller vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Perforerad torrtorkarrulle |
| Längd (engelska) | 14,6 tum |
| Längd (metrisk) | 37.5 cm |
| Bredd (engelska) | 11,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 37.5 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 38 x 37 cm |
| För användning med (applikation) | För rutinmässigt rengöringsarbete inom industrin, för rengöring av transportband, för att torka av stora mängder spilld olja eller fett, för rengöring av ansikte och händer hos patienter, motverkar spridning av patogener Använd med olja eller vatten |
| Förpackningsmängd | 670 ark |
| Visa mer |