Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Mikrofiberdukar
Produktkod. 12661456
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 12661456
Brand: Kimberly-Clark™ 8395
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör glas, speglar och andra ytor med en streckfri finish. WypAll™ Mikrofiberdukar är återanvändbara och kan tvättas upp till 300 gånger utan att påverka prestandan.
  • Rengör utan kemikalier
  • Finns i 4 olika färger
  • Mått L x B: 40 x 40 cm
  • Levereras i förpackningar om 6
  • Insvept i stänksäkra, vattenavvisande polypåsar, vilket ger dig omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i ditt arbetsområde
  • Idealisk för rengöring av skrivbord och ytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrofiberduk
Längd (engelska) 41 cm
Längd (metrisk) 24.93 cm
Bredd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 23.66 cm
Material Mikrofiber
Färg Blått
Mått (L x B) 40 x 40 cm (15,7 x 15,7 tum)
För användning med (applikation) Kemikaliefri skrivbords- och ytrengöring
Förpackningsmängd 24 Pk.