Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Mikrofiberdukar
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Rengör utan kemikalier
- Finns i 4 olika färger
- Mått L x B: 40 x 40 cm
- Levereras i förpackningar om 6
- Insvept i stänksäkra, vattenavvisande polypåsar, vilket ger dig omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i ditt arbetsområde
- Idealisk för rengöring av skrivbord och ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrofiberduk |
| Längd (engelska) | 16,4 tum |
| Längd (metrisk) | 24.93 cm |
| Bredd (engelska) | 16,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.66 cm |
| Material | Mikrofiber |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B) | 40 x 40 cm (15,7 x 15,7 tum) |
| För användning med (applikation) | Kemikaliefri skrivbords- och ytrengöring |
| Förpackningsmängd | 24 Pk. |
| Visa mer |