Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Mikrofiberdukar
Produktkod. 12681456
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 12681456
Brand: Kimberly-Clark™ 8397
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör glas, speglar och andra ytor med en streckfri finish. WypAll™ Mikrofiberdukar är återanvändbara och kan tvättas upp till 300 gånger utan att påverka prestandan.
  • Rengör utan kemikalier
  • Finns i 4 olika färger
  • Mått L x B: 40 x 40 cm
  • Levereras i förpackningar om 6
  • Insvept i stänksäkra, vattenavvisande polypåsar, vilket ger dig omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i ditt arbetsområde
  • Idealisk för rengöring av skrivbord och ytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrofiberduk
Längd (engelska) 16,1 tum
Längd (metrisk) 24.93 cm
Bredd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 23.66 cm
Material Mikrofiber
Basvikt 1.114 kg (2.456 lb.)
Färg Rött
Mått (L x B) 40 x 40 cm (15,7 x 15,7 tum)
För användning med (applikation) Kemikaliefri skrivbords- och ytrengöring
Förpackningsmängd 24 Pk.