Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Reach™ Torkardispenser
Produktkod. 16594552
Montering:
Fristående
Produktkod. 16594552
Brand: Kimberly-Clark™ 6221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WypAll™ Reach™ Torkardispenser designad för att hålla rullarna rena och inneslutna, vilket hjälper till att förhindra överföring av livsmedelsfödda bakterier.
  • Bärbar torkarautomat för ett ark
  • Designad för att möjliggöra kontrollerad användning av våra mat- och hygien- och service- och återförsäljningsrullar
  • Säkerställer att rullarna förblir rena och inneslutna för att förhindra överföring av livsmedelsfödda bakterier
  • Medföljande fäste gör att dispensern kan monteras på väggen
  • Kompatibel med Centrefeed-rullar för service och detaljhandel (6220) och Centrefeed-rullar för livsmedel och hygien (6222 och 6223)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Centerfeed Dispenser
Färg Svart
Mått (L x B x H) 19.9 x 23.5 x 24.6 cm
Längd (engelska) 9,3 tum
Längd (metrisk) 19.9 cm
Bredd (engelska) 9,3 tum
Bredd (metrisk) 23.5 cm
Höjd (engelska) 7,8 tum
Höjd (metrisk) 24.6 cm
Håller Torkar
Material Plast
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Toppladdning
För användning med (utrustning) Food and Hygiene Centrefeed-rullar (6222 och 6223) med rött dispenseringsmunstycke, och Service and Retail Centrefeed-rullar (6220) med svart doseringsmunstycke