Läs mer
WypAll™ WypAll™ Nå PLUS™ General Clean Centrefeed Dispenser, White eller Blue Roll Dispenser
Produktkod. 17862446
Change view
Montering:
Vägg- eller ytmontering
Produktkod. Montering
17862446 Vägg- eller ytmontering
1 options
Produktkod. 17862446 Leverantör WypAll™ Leverantörsnummer 6521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 SEK
    367.10 SEK / Paket med 1
    Save 349.90 SEK
    48% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
WypAll™ Nå PLUS™ Allmän Clean™ dispenser hjälper till att spara pengar och minska miljöpåverkan genom att leverera tillförlitlig utmatning av enstaka ark. Med hygieniska flerpositionsväggmonteringsalternativ är den idealisk för användning i en rad miljöer, inklusive sjukvård, detaljhandel och tillverkning.
Från att torka upp smuts, olja och fett till att suga upp matförberedda spill, att ha rätt torkduk till hands är avgörande för din verksamhet. Ett rent, absorberande och hållbart alternativ till pappershanddukar, trasor och butikshanddukar, WypAll™ erbjuder ett brett utbud av uppgiftsspecifika våtservetter och trasor designade för att möta dina branschbehov och öka ditt självförtroende vid varje rengöring. Generalen Clean™ sortimentet hjälper till att skapa en ren arbetsmiljö med effektiva lätta till medelstora allmänna rengöringslösningar. De WypAll™ Nå PLUS™ Allmän Clean™ centrefeed dispenser är en flexibel, en-arks torkar dispenser designad för att möjliggöra kontrollerad användning av våra centrefeed rullar. Detta lätthanterliga, portabla och inneslutna dispensersystem för vita och blåa rullar är designat för att hålla din centerfeed-rulle ren, vilket hjälper till att förhindra överföring av livsmedelsburna bakterier och förbättrar hygienen på arbetsplatsen. Optimerad dispensering av ett ark ger upp till 50 % mindre pappersförbrukning* , driva hållbarhet i hela din verksamhet och minska CO2-utsläppen. Det hygieniska no-touch dispenseringssystemet säkerställer att torkarrullarna är helt inneslutna för att minimera kontaminering och samtidigt uppmuntra effektiv användning av pappersservetterna. Denna pappershandduksautomat är lätt att rengöra utan smutsfällor och är lätt att ladda om. Dispenseringssystemet har ett gångjärnsförsett lock för ökad hygien och är låsbart för ökad säkerhet eller så kan du anpassa det för att låsas upp för enkel åtkomst beroende på dina behov. WypAll™ Nå PLUS™ är vår mest mångsidiga centrefeed-dispenser, idealisk för en mängd olika miljöer som tung trafiktillverkning, detaljhandel, hälsovård, matlagning och matservering. Den bärbara centrefeed-dispensern kan stå fritt på en industriell arbetsbänk, en köksö, en städarvagn, i en underhållsbil eller tas med till underhållsområden. Eller använd det medföljande fästet för att möjliggöra fullt mångsidiga monteringsalternativ i flera lägen för att uppfylla dina avtorkningsmål i alla miljöer. WypAll™ Nå PLUS™ Allmän Clean™ centrefeed-dispensrar kan monteras i horisontellt eller vertikalt läge för att passa dina behov, vilket möjliggör en traditionell neddragbar dispenseringsupplevelse eller erbjuder avtorkningslösningar i mer utmanande områden som ovanför ett handfat, i hyllor eller stött mot väggar eller skåp. Den flexibla dispensern erbjuder dispensering under disk eller kan förvandlas till en väggmonterad dispenser, designad för att passa estetiskt ''front of house'' såväl som bakom kulisserna. De WypAll™ Nå PLUS™ Allmän Clean™ centrefeed dispenser är kompatibel med en rad WypAll™ märkes centrefeed-rullar i blått och vitt: 7260 (blå) och 7261 (vit) med det blå munstycket; 7302 och 7407 (blå), 7303 och 7406 (vit) med det svarta munstycket. Centerfeed dispenser mäter 22,6 cm (H) x 24,3 cm (B) x 27,1 cm (D). *Resultat av Hall-testning augusti 2022.
  • En mångsidig, bärbar centrefeed dispenser.
  • Passar en vit eller blå rulle åt gången.
  • Ena arks dispenser med centrummatningsrulle hjälper till att minska papperssvinnet med upp till 50 %, vilket ökar hållbarheten och kontrollerar kostnaderna.
  • Robust och hygienisk torkardispenser säkerställer att centrummatningsrullarna förblir rena och inneslutna för att förhindra överföring av livsmedelsburna bakterier och förbättra hygienen på arbetsplatsen.
  • Flexibel design tillåter flera positioner inklusive under disk, väggmonterad eller bänkskiva så att dina torkare alltid finns där du behöver dem.
  • Idealisk för användning inom hälsovård, detaljhandel, matlagning och tillverkningsmiljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Centerfeed Dispenser
Färg Svart
Djup (engelska) 8,9 tum
Djup (metriskt) 22.6 cm
Bredd (engelska) 9,6 tum
Bredd (metrisk) 24.3 cm
Höjd (engelska) 27.1 cm
Höjd (metrisk) 27.1 cm
Håller Torkar
Material Akryl
Montering Vägg- eller ytmontering
Produktstil Gångjärnslock
För användning med (applikation) Tungtrafiktillverkning, detaljhandel, sjukvård, matlagning och matservering
Kvantitet 1 st