Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Reach™ Service och Retail Torkpapper - Centerfeed/Vit
Produktkod. 17274243
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17274243 Vitt
1 options
Produktkod. 17274243 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    778.76 SEK
    353.82 SEK / 6 rullar
    Save 424.94 SEK
    54% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
WypAll™ Reach™ Service- och detaljavtorkningspapper designat för lätt hygienavtorkning i detaljhandels- och servicemiljöer.
  • 1 lager
  • Hjälper till att bryta kedjan av bakterieöverföring
  • Kan användas med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel
  • Minskar pappersförbrukning/pappersspill med över 20 %
  • Exceptionell styrka och absorptionsförmåga
Användningsområden:
  • Detaljhandel och servicemiljöer
  • Arbetsytor
  • Fordon
  • Skrivbord
  • Sittplatser
  • Matförberedande områden
  • Spraya och torka av applikationer med perättiksyra, väteperoxid, kvartära ammoniumföreningar
Kompatibel med:
  • Bärbar WypAll™ Reach™ dispenser för pappersservetter (6221)
    • Förhindra överföring av livsmedelsburna bakterier
Anmärkningar:
  • Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 1 fot 1 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 9,9 tum.
Bredd (metrisk) 30 cm
Material papper
Färg Vitt
Beskrivning Centerfeed
Mått (L x B) 38 x 18.5 cm
För användning med (applikation) Desinficerar
För användning med (utrustning) Detaljhandel och servicemiljöer, Matberedningar, Portabel WypAll™ Reach™ dispenser för pappersservetter (6621)
Förpackningsmängd 950 ark/rulle
Lager 1-ply