Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 dukar in BRAG™ Låda
Mått (L x B):
42,6 x 31,7 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Hygieniskt skyddad
- Tål de flesta lösningsmedel och minskar rester
- Idealisk för lätt rengöring av lim, olja, skräp och applicering av smörjmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Light-duty Industrial Wiper |
| Längd (engelska) | 9.842 in. |
| Längd (metrisk) | 33 cm |
| Bredd (engelska) | 9.842 in |
| Bredd (metrisk) | 25.4 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 42,6 x 31,7 cm |
| För användning med (applikation) | Lätt rengöring av lim, oljor, rester, applicering av smörjmedel, thinner och lösningsmedel, glasrengöring, precisionsrengöring av delar och komplexa maskiner, handrengöring |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |