Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Service och detaljhandel Torkpapper L10 Centerfeed
Produktkod. 16584552
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 1680
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16584552 Blått Paket med 1680
1 options
Produktkod. 16584552 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    312.64 SEK / Paket med 1680
    Save 272.36 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
WypAll™ Service och återförsäljartorkpapper L10 Centerfeed designad för användning i detaljhandels- och servicemiljöer har unika egenskaper Airflex™ teknologi som ger styrka och uppsugningsförmåga.
  • Liten och lätt att hantera
  • Designad för lätt ytavtorkning
  • Idealisk för användning i butiks- och servicemiljöer
  • Unik Airflex™ teknologin ger styrka och uppsugningsförmåga
  • Designad speciellt för det bärbara enstaka arket WypAll™ Reach™ dispenser (6221), som säkerställer att rullarna förblir rena och inneslutna för att förhindra överföring av livsmedelsburna bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (engelska) 1 fot 1 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material papper
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 3,798 kg (nettoviktslåda)
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 38 x 18.3 cm
För användning med (applikation) Service och detaljhandel
För användning med (utrustning) WypAll™ Reach™ Torka av pappersdispenser (6221) med ett svart munstycke
Förpackningsmängd 6 rullar x 280 ark
Lager 1-ply