Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ WetTask™ Låg luddservetter för lösningsmedel
Produktkod. 17274614
Change view
Mått (L x B):
30,5 x 15 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17274614 30,5 x 15 cm
1 options
Produktkod. 17274614 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 SEK
    1524.46 SEK / 6 rullar
    Save 1530.54 SEK
    50% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Leverera förstklassig avtorkningsteknik och expertis med WypAll™ WetTask™ avtorkningssystem. Dessa starka, luddsnåla, engångsrengöringsservetter, med WetTask™ dispenserhink och valt lösningsmedel, hjälper till att kontrollera kostnaderna och förbättra säkerheten i hektiska industri- och hälsomiljöer.
Vissa kontrollerade uppgifter kräver mycket specifika avtorkningsprodukter och dispenseringssystem. Med detta i åtanke användes expertis och avtorkningsteknik för att skapa ett uppgiftsspecifikt sortiment av högsta kvalitet som kan hjälpa till att maximera effektiviteten och produktiviteten samtidigt som kostnaderna för avtorkning och lösningsmedel minskas.
  • WypAll™ WetTask™ våtservetter med låg ludd för lösningsmedel är designade för användning med WetTask™ system rulltorkare dispenser hink.
  • Det påfyllningsbara, lufttäta avtorkningssystemet rymmer dessa rengöringsservetter som du kan tillsätta ditt valda lösningsmedel, kemikalie eller rengöringsmedel.
  • Systemets unika självstängande lock minskar arbetarnas exponering för skadliga VOC genom att hålla systemet stängt hela tiden, vilket hjälper till att kontrollera kostnaderna för lösningsmedel och förbättrar säkerheten genom att minska spill.
  • Idealiska för industri- och hälsovårdsmiljöer, dessa starka, låg luddande, perforerade engångsrengöringsservetter är idealiska där säkerhet är av avgörande betydelse.
  • Dessa WypAll™ WetTask™ rengöringsservetter har testats som kompatibla för långvarig, helt mättad användning med perättiksyra, väteperoxid, metyletylketon, isopropanol, aceton, blekmedel (natriumhypoklorit) och quats (kvartära ammoniumföreningar).
  • Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid.
  • Dessa industriservetter är kompatibla med WetTask™ system rulltorkare dispenser hink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad torkare
Längd (engelska) 12,5 tum
Längd (metrisk) 48.3 cm
Bredd (engelska) 12,4 tum
Bredd (metrisk) 32.6 cm
Material papper
Färg Vitt
Konstruktion Lågt ludd
Beskrivning Varje påfyllningsrulle med våtservetter innehåller 120 våtservetter
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30,5 x 15 cm
Formatera Rulla
För användning med (utrustning) WetTask™ System Roll Wiper Dispenser hink