Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 dukar - Pop-Up Låda
Produktkod. 17112329
Färg:
Vitt
Produktkod. 17112329
Brand: Kimberly-Clark™ 8266
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Torkare för lång användning lämpade för rengöring, desinficering och allmänna avtorkningsuppgifter, Avancerad Hydroknit™ teknologin säkerställer att dessa rengöringsdukar är snabbabsorberande och starka
  • Kan hantera en mängd olika rengörings-, desinficerings- och allmänna avtorkningsuppgifter
  • Non-woven, lätta mångsidiga våtservetter
  • Pop-up dispenseringsformat för enkla ark säkerställer kontrollerad användning och minimerar smuts/smuts vidrör torkar
  • Avancerad Hydroknit™ teknologin säkerställer att rengöringsdukarna är lätta men ändå absorberande
Användningsområden:
  • För mindre arbetsytor, städproduktion och industriella miljöer
  • Idealisk för rengöring av lätt olja, lim, skräp och smuts
  • För användning som industritorkare för att rengöra glas- och glansytor
  • Testad som kompatibel för användning i spray- och torkapplicering med:
    • Perättiksyra
    • Väteperoxid
    • Blekmedel (natriumhypoklorit)
    • Quats (kvartära ammoniumföreningar)
  • För helt mättade applikationer testade som kompatibla med:
    • Tvål/tvättmedel
    • Blekmedel (natriumhypoklorit)
    • Väteperoxid
    • Metyletylketon
    • Isopropylalkohol
    • Aceton
Anmärkningar:
  • Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid
  • Kompatibilitetstestperioden för blekmedel var begränsad till 24 timmar för att återspegla de bruksanvisningar som rekommenderas av blekmedelstillverkaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Längd (engelska) 9.448 in.
Längd (metrisk) 60.3 cm
Bredd (engelska) 9.448 in
Bredd (metrisk) 24.4 cm
Material Polypropen
Färg Vitt
Formatera Pop-up låda
För användning med (applikation) Upprepad lätt trasa avtorkning