Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Multi-task rengöringsdukar - Jumbo Roll
Produktkod. 17284243
Change view
Mått (L x B):
38 x 42 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17284243 38 x 42 cm
1 options
Produktkod. 17284243 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 8349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4615.00 SEK
    1063.34 SEK / 1 rullar
    Save 3551.66 SEK
    76% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
För lätta och allmänna avtorkningsuppgifter, för användning i industriell tillverkning, mångsidig, absorberande trasa i högkapacitetsrulle, avancerad HydroKnit™ teknologi
  • Lätta och absorberande industritorkare
  • Rullformat med hög kapacitet
  • Avancerad HydroKnit™ teknologi
  • Kan användas med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel
  • Testad som kompatibel med tvål/tvättmedel, väteperoxid, perättiksyra, metyletylketon, isopropanol, aceton och blekmedel (natriumhypoklorit)
Användningsområden:
  • Lätta avtorkningsuppgifter
  • Ta bort lätt olja, lim eller skräp
  • Rengöring av glas och blanka ytor
  • Arbetsytor
  • Fordon
  • Skrivbord
  • Sittplatser
  • Matförberedande områden
  • Större tillverknings- och industriarbetsområden
  • Spraya och torka av applikationer med perättiksyra, väteperoxid, blekmedel, kvartära ammoniumföreningar
Kompatibel med:
  • Kimberly-Clark Professional™ rullade handduksautomater (6146, 6154, 6155)
Anmärkningar:
  • Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Längd (engelska) 12,2 tum
Längd (metrisk) 32.3 cm
Bredd (engelska) 12,4 tum
Bredd (metrisk) 32.3 cm
Material Polypropen
Färg Vitt
Mått (L x B) 38 x 42 cm
För användning med (applikation) Lätta avtorkningsuppgifter
Storlek Jumbo