Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Hydroknit™ Dukar
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
Beskrivning
- Torkare med upprepad användning Hydroknit™ teknologi
- Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna
- Idealisk för: lätt rengöring av lim, olja, skräp, applicering av smörjmedel, thinner, lösningsmedel, rengöring av glas, precisionsrengöring av invecklade maskiner och delar, rengöring av händer
- Finns som kvartsvikta torkare
- Insvept i stänksäker, vattenavvisande polybag, ger omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i arbetsområdet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Non-woven Wipers |
| Längd (engelska) | 1 fot 2 tum |
| Längd (metrisk) | 50 cm |
| Bredd (engelska) | 11.02 in |
| Bredd (metrisk) | 28.4 cm |
| Material | Polypropen |
| Basvikt | 5.59kg |
| Färg | Vitt |
| Formatera | 1/4 gånger |
| För användning med (applikation) | Lätt städning |
| Visa mer |