Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Hydroknit™ Dukar
Produktkod. 16657792
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
16657792 Vitt
1 options
Produktkod. 16657792 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1544.99 SEK
    1213.70 SEK / Paket med 912
    Save 331.29 SEK
    21% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Återanvändbar torkduk med hög absorptionsförmåga, stark och hållbar. Kimberly Clark™ WypAll™ X60 Hydroknit™ Dukar är idealiska för lätt rengöring av lim, olja.
  • Torkare med upprepad användning Hydroknit™ teknologi
  • Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna
  • Idealisk för: lätt rengöring av lim, olja, skräp, applicering av smörjmedel, thinner, lösningsmedel, rengöring av glas, precisionsrengöring av invecklade maskiner och delar, rengöring av händer
  • Finns som kvartsvikta torkare
  • Insvept i stänksäker, vattenavvisande polybag, ger omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i arbetsområdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Non-woven Wipers
Längd (engelska) 1 fot 2 tum
Längd (metrisk) 50 cm
Bredd (engelska) 11.02 in
Bredd (metrisk) 28.4 cm
Material Polypropen
Basvikt 5.59kg
Färg Vitt
Formatera 1/4 gånger
För användning med (applikation) Lätt städning
Förpackningsmängd 12 påsar x 76 ark
Lager 1-ply