Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X70 Vita dukar
Produktkod. 11391015
Change view
Inkluderar:
Höger traslåda
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11391015 Höger traslåda Varje
1 options
Produktkod. 11391015 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 8381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1238.08 SEK
    866.28 SEK / Paket med 1
    Save 371.80 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger mycket absorberande, stark och hållbar (våt eller torr), upprepad avtorkning. WypAll™ X70 vita dukar möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna.
  • Idealisk för medelhögt underhåll, rengöring av verktyg och maskiner, metallytor, rengöring av olja, fett, smuts och lösningsmedel
  • Finns antingen som BRAG™ Box mobilsystem eller Right Rag Box, båda med kontrollerad och enkel åtkomst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Längd (engelska) 1 fot 11 tum
Längd (metrisk) 44 cm
Bredd (engelska) 1 fot 3 tum
Bredd (metrisk) 39.5 cm
Material Cellulosa
Färg Vitt
Beskrivning Höger traslåda
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 42.1 x 37.5 cm
För användning med (applikation) Medellångt underhåll, torka bort olja, fett, smuts, lösningsmedel, rengöringsverktyg, maskiner, metallytor, torka upp skärvätskor, skydda delar
Lager 1-ply
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar Höger traslåda
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.