Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 dukar
Produktkod. 16616985
Change view
Färg:
Stålblå
Produktkod. Färg
16616985 Stålblå
1 options
Produktkod. 16616985 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 8347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00 SEK
    865.44 SEK / 475 ark
    Save 1624.56 SEK
    65% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Designad för tuffa underhålls- och rengöringsuppgifter. Varje WypAll™ X80 Cloth är stark, hållbar och rivsäker. Idealisk för användning i industriell tillverkning. Stor rulle med hög kapacitet.
  • Designad för kraftig, grov ytavtorkning, där styrka och bulk är nyckelkrav.
  • WypAll™ X80-dukar går inte sönder och bibehåller konsistensen i kvalitet och storlek.
  • 70 % av användarna var imponerade av tygets hållbarhet, vilket ledde till att de föredrogs framför trasor av 3 gånger fler användare.
  • Ledande i styrka är vårt mål att stödja dig i att förbättra produktiviteten och effektiviteten samtidigt som du minskar slöseriet genom att leverera en ren, pålitligt konsekvent trasa för lång användning.
  • Avancerad HydroKnit™ Tekniken säkerställer att varje trasa är stark, hållbar och mycket absorberande utan att gå sönder.
  • Idealisk för användning i industriell tillverkning.
  • Levereras i en högkapacitetsrulle och när den används med den mobila rulldispensern, ger produkten precis där du behöver den
  • Enskilda arkstorlek 31 cm (L) x 31,5 cm (B)
  • Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ (produktkoderna 6154, 6155 och 6146).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (engelska) 12,5 tum
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (engelska) 12,4 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Material Syntetfiber
Färg Stålblå
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 31 x 31.5 cm
Formatera Rulla
Förpackningsmängd 475 Dukar/Rulle
Lager 1-ply
Storlek Betydande