Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 dukar - BRAG™ Låda
Produktkod. 16853380
Change view
Färg:
Stålblå
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
16853380 Stålblå
16865543 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16853380 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 8294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 SEK
    427.81 SEK / Paket med 1
    Save 747.19 SEK
    63% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Designad för tuffa underhålls- och rengöringsuppgifter. Varje duk är stark, hållbar och rivsäker. Idealisk för användning i industriell tillverkning. WypAll™ X80 Dukar levereras i flexibel BRAG™ Boxsystem, idealiskt för portabilitet eller små arbetsutrymmen.
  • Designad för kraftig, grov ytavtorkning, där styrka och bulk är nyckelkrav.
  • Riv inte och bibehåll konsistensen i kvalitet och storlek.
  • Ledande i styrka är vårt mål att stödja dig i att förbättra produktiviteten och effektiviteten samtidigt som du minskar slöseriet genom att leverera en ren, pålitligt konsekvent trasa för lång användning.
  • Avancerad HydroKnit™ Tekniken säkerställer att varje trasa är stark, hållbar och mycket absorberande utan att gå sönder.
  • Idealisk för användning i industriell tillverkning.
  • Levereras i en flexibel BRAG™ Boxsystem som ger skyddande förpackningar för att förhindra att smuts/smuts kommer i kontakt med produkten.
  • Dispensering av ett ark, ger kontrollerad användning och tillgång till skyddade dukar för portabilitet eller små arbetsutrymmen.
  • Enskilda arkstorlek 42,7 cm (L) x 28,2 cm (B).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (engelska) 41 cm
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (engelska) 9,7 tum.
Bredd (metrisk) 23.5 cm
Material AIRFLEX tyg
Färg Stålblå
Mått (L x B) 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 tum)
Förpackningsmängd 160 Dukar/Låd
Lager 1-ply