Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 dukar - BRAG™ Låda
Description
- Designad för kraftig, grov ytavtorkning, där styrka och bulk är nyckelkrav.
- Riv inte och bibehåll konsistensen i kvalitet och storlek.
- Ledande i styrka är vårt mål att stödja dig i att förbättra produktiviteten och effektiviteten samtidigt som du minskar slöseriet genom att leverera en ren, pålitligt konsekvent trasa för lång användning.
- Avancerad HydroKnit™ Tekniken säkerställer att varje trasa är stark, hållbar och mycket absorberande utan att gå sönder.
- Idealisk för användning i industriell tillverkning.
- Levereras i en flexibel BRAG™ Boxsystem som ger skyddande förpackningar för att förhindra att smuts/smuts kommer i kontakt med produkten.
- Dispensering av ett ark, ger kontrollerad användning och tillgång till skyddade dukar för portabilitet eller små arbetsutrymmen.
- Enskilda arkstorlek 42,7 cm (L) x 28,2 cm (B).
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 41 cm |
| Längd (metrisk) | 25.4 cm |
| Bredd (engelska) | 9,7 tum. |
| Bredd (metrisk) | 23.5 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Färg | Stålblå |
| Mått (L x B) | 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 tum) |
| Förpackningsmängd | 160 Dukar/Låd |
| Lager | 1-ply |
| Show More |