Läs mer
WZ-3146, MedChemExpress
Produktkod. 16447657
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16447657 5 mg -
16421157 50 mg -
16414908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16447657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12001
MedChemExpress WZ3146 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 2, 2, 5, 14 and 66 nM for EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRE746_A750, EGFRE746_A750/T790M and EGFR, respectively.
WZ3146 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WZ-3146
CAS 1214265-56-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H25ClN6O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (134.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CN1CCN(C2=CC=C(C=C2)NC3=NC=C(C(OC4=CC(NC(C=C)=O)=CC=C4)=N3)Cl)CC1
Molekylvikt (g/mol) 464.95
Formel vikt 464.95
Procent renhet 99.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease