Läs mer
WZ4002, MedChemExpress
Produktkod. 16474928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474928 10 mg 10mg
16441177 50 mg -
16465706 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16474928 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12026
MedChemExpress WZ4002 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 2, 8, 3 and 2 nM for EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRE746_A750 and EGFRE746_A750/T790M, respectively.
WZ4002 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 2, 8, 3 and 2 nM for EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRE746_A750 and EGFRE746_A750/T790M, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WZ4002
CAS 1213269-23-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H27ClN6O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.03 mM)
LEDER COC1=C(C=CC(N2CCN(CC2)C)=C1)NC3=NC=C(C(OC4=CC(NC(C=C)=O)=CC=C4)=N3)Cl
Molekylvikt (g/mol) 494.97
Formel vikt 494.97
Procent renhet 99.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease