missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

WZ4003, MedChemExpress

Produktkod. 16469387
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16469387 5 mg
16422917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16469387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15802

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress WZ4003 is the first potent and highly specific NUAK kinase inhibitor with IC50 of 20 nM/100 nM for NUAK1 (ARK5)/NUAK2, without significant inhibition on other 139 kinases.

WZ4003 is the first potent and highly specific NUAK kinase inhibitor with IC50 of 20 nM/100 nM for NUAK1 (ARK5)/NUAK2, without significant inhibition on other 139 kinases.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material WZ4003
CAS 1214265-58-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H29ClN6O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (67.06 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=CC(OC2=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2Cl)=C1)CC
Molekylvikt (g/mol) 496.99
Formel vikt 496.99
Procent renhet 98.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.