Läs mer
WZ4141, MedChemExpress
Produktkod. 16493768
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493768 10 mg -
16440989 1 mg -
16436497 5 mg -
16414836 100 mg 100mg
16400157 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493768 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress WZ4141 is an intermediate in the synthesis of compounds.
WZ4141 is an intermediate in the synthesis of compounds.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WZ4141
CAS 1222776-76-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H13N3O2
Kvantitet 10 mg
LEDER O=C(C=C)NC1=CC(OC2=C3C(NC=C3)=NC=C2)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 279.29
Formel vikt 279.29
Procent renhet 95.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid