Läs mer
WZ4141R, MedChemExpress
Produktkod. 16450989
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450989 1 mg
16446497 5 mg
16424836 100 mg
16410157 50 mg
16403778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16450989 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress WZ4141R is an intermediate in the synthesis of compounds.
WZ4141R is an intermediate in the synthesis of compounds.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WZ4141R
CAS 2319589-98-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15N3O2
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C(CC)NC1=CC(OC2=C3C(NC=C3)=NC=C2)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 281.31
Formel vikt 281.31
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid