Läs mer
WZ811, MedChemExpress
Beskrivning
WZ811 is an orally active, highly potent competitive antagonist of CXCR4. WZ811 efficiently inhibits CXCR4/SDF-1 (or CXCL12)-mediated modulation of cAMP levels (EC50=1.2 nM) and SDF-1 induced Matrigel invasion in cells (EC50=5.2 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WZ811 |
| CAS | 55778-02-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18N4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (34.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C1(CNC2=NC=CC=C2)=CC=C(CNC3=NC=CC=C3)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.36 |
| Formel vikt | 290.36 |
| Visa mer |