Läs mer
WZB117, MedChemExpress
Beskrivning
WZB117 is a glucose transporter 1 (Glut1) inhibitor, which downregulates glycolysis, induces cell-cycle arrest, and inhibits cancer cell growth in vitro and in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WZB117 |
| CAS | 1223397-11-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H13FO6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (407.27 mM) |
| LEDER | OC1=CC=CC(C(OC2=CC=CC(F)=C2OC(C3=CC(O)=CC=C3)=O)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.31 |
| Formel vikt | 368.31 |
| Visa mer |