Läs mer
X-376, MedChemExpress
Beskrivning
X-376 is a potent and highly specific ALK tyrosine kinase inhibitor (TKI) (IC50=0.61 nM). X-376 is a less potent inhibitor of MET (IC50=0.69 nM). X-376 displays potent anti-tumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | X-376 |
| CAS | 1365267-27-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25Cl2FN6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (182.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NN=C(N)C(O[C@@H](C2=C(Cl)C=CC(F)=C2Cl)C)=C1)NC3=CC=C(C(N4CCN(C)CC4)=O)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 547.41 |
| Formel vikt | 547.41 |
| Visa mer |