Läs mer
Melford Xa-Gal
Produktkod. 30018097
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018097 1 g
30018096 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018097 Leverantör Melford Leverantörsnummer B719001.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kromogent substrat för detektion av a-galaktosidasaktivitet i jäst Saccharomyces cerevisiae.
Kromogent substrat för detektion av a-galaktosidasaktivitet i jäst Saccharomyces cerevisiae. Används i jäst Two-Hybrid System för att detektera protein-proteininteraktioner inom slumpmässiga bibliotek. Enzymet a-galaktosidas gör det möjligt för jäst att använda disackarid melibos som en kolkälla under tillväxt eller fermentering. Utsöndring av detta enzym som svar på aktivering av GAL4-genen hydroliserar Xa-GAL och får jästkolonier att utveckla en blå färg. Detta reportersystem tillåter omedelbart synliga resultat på urvalsplattor och eliminerar behovet av en andra skärmfilterlivsanalys.
Specifikationer
Kvantitet 1 g