Läs mer
Draeger X-am™ 5100 Enkelgasdetektor
Produktkod. 15880115
Change view
Komponenter uppmätt:
HF, HCL, hydrazin, väteperoxid, HCL, Hydrazin, Väteperoxid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
15880115 HF, HCL, hydrazin, väteperoxid, HCL, Hydrazin, Väteperoxid Varje
1 options
Produktkod. 15880115 Leverantör Draeger Leverantörsnummer 3361009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47762.44 SEK
    33816.36 SEK / Paket med 1
    Save 13946.08 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
De Draeger X-am™ 5100 portabel engasdetektor, anpassad för reaktiva gaser säkerställer att du använder de säkraste metoderna som möjligt för att hantera HF, HCl, H2O2 eller hydrazin.
  • För personlig luftövervakning
  • Detektion av HF, HCI, H2O2 eller hydrazin
  • Ergonomisk form
  • Har en lätt smartphone-form för högsta komfort
  • Kontrollpanel med två knappar och enkel menynavigering för intuitiv användning
  • Kontinuerlig mätning - ger visuell (360° ), akustiska och vibrationsvarningar
  • Direkt gasinsläpp säkerställer att sensorerna reagerar snabbt
  • Exakta mätdata undviker gasadsorption i enhetens hölje
  • Robust design med integrerad gummistövel och stöttåliga sensorer ger extra säkerhet vid stötar eller vibrationer
  • Motståndskraftig mot elektromagnetisk strålning
  • Kan kombineras med X-zone 5500 för flexibel områdesövervakning
Specifikationer
Larmtyper Visual(360° ), hörbar (flerton> 90 dB (vid 30 cm; 1 fot), vibration)
Certifikat och efterlevnad CE-märkt, Elektromagnetisk kompatibilitet - Direktiv 2014/30/EU; Explosionsskydd - Direktiv 2014/34/EU
Datapunkter Datalogger kan läsas ut via infrarött gränssnitt; >1 000 h (vid ett inspelningsintervall på 1 värde/minut)
Komponenter uppmätt HF, HCL, hydrazin, väteperoxid, HCL, Hydrazin, Väteperoxid
Mått (L x B x H) 48 x 130 x 61 mm
För användning med (applikation) För tillverkning av petrokemiska produkter, aseptisk packning eller hantering av raketbränsle; för hantering av HF, HCl, H2O2 eller Hydrazin
Fuktighetsområde 10 ro 90 % rh
Ingångstryck (noll och 5 spänngaser) 700 till 1 300 Mbar
IP-betyg IP54
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur -20 till +50 grader;C
Vikt (metrisk) 220 till 250 g