Läs mer
uvex X-Craft Pro Low Cut 68002 Svart S1 PL PU/TPU Bredd 11
Produktkod. 30245497 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30245497 42
30245480 35
30245484 36
30245490 37
30245496 38
30245494 39
30245491 40
30245489 41
30245485 43
30245493 44
30245492 45
30245488 46
30245481 47
30245482 48
30245495 49
30245483 50
30245487 51
30245486 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 30245497 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6800242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 SEK
    1616.54 SEK / 1 par
    Save 243.46 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Det sportiga uvex 1 x-craft skyddsskoserie tar lätta applikationer inom handel, industri och logistik till nästa nivå. Den är utformad för presterande och ger stöd för en mängd olika aktiviteter och arbetsmiljöer.
Total flexibilitet och support garanteras tack vare sulan som har den uvex bionom x-principen och en integrerad flexzon i framfotsområdet. De uvex 1 x-craft tar också nötningsbeständighet, skydd och andningsförmåga till nästa nivå tack vare den dynamiska nötkåpan, tekniska yttre skomaterial och den perforerade plösdesignen. i-PUREnrj planet-mellansulan säkerställer konsekvent energiåterföring och Oavsett om det handlar om hållbarhet, komfort, sportighet eller innovation, uvex 1 x-craft är helt enkelt nästa nivå av skyddssko.
Allmänna funktioner
  • Sportig, särskilt lätt S1 PL skyddssko
  • Tillverkad av syntetiska material, så passande för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som stör vätmedel
  • Individuellt justerbara, elastiska snören med snabbkoppling
Komfortfunktioner
  • Beständigt, robust och flexibelt PUtek ytterskomaterial i framfotsområdet
  • Andningsbart, lätt och rivtåligt ripstop-material
  • Avståndsnätfoder som andas
  • Storlek 35 - 40 tillverkad med en damläst
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula (artikelnummer: 95797-0)
Skyddsfunktioner
  • Stötdämpande uvex i-PUREnrj planet mellansula med energiretur, gjord med 15 % återvunnet granulat från produktionsöverskott
  • Nötningsbeständig uvex x-tended grip planet TPU yttersula gjord med 10 % återvunnet granulat från produktionsöverskott
  • Skumskydd av polyuretan
  • Hälkorg i skummad polyuretan
  • 100 % metallfri skyddande tåhätta
  • Flexibel textil penetrationsmotstånd
  • ESD-certifierad
Användningsområden
  • Lätta applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Polykarbonat
Storlek 42
Sulmaterial TPU
Tåmaterial Polymer
Kön Unisex
Motståndskraftig mot Slirning, Vatten
Vattentät Vattentålig
Produkttyp Skyddssko