Läs mer
uvex X-Fit engångsöronproppar
Produktkod. 15132443 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Innehåll och lagring:
200 par
300 par, påfyllningslåda
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Innehåll och lagring
15132443 200 par
15375722 300 par, påfyllningslåda
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15132443 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2112001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00 SEK
    396.57 SEK / Paket med 1
    Save 43.43 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
X-Fit engångsöronproppar med maximal isolering och optimal komfort.
  • Den ergonomiskt förformade uvex x-fit engångsöronproppar ger mycket stark isolering och är lämpliga för användning i extremt högljudda miljöer.
  • Öronpropparnas mjuka skum ger hög komfort, även när de bärs under längre perioder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 200 par
Certifikat och efterlevnad EN 352-2 standard
Kuddmaterial PU-skum
CSA Z94.2 Klass AL
Färg på kudden Kalk
Storlek Regelbunden
Hög synlighet Ja
Pluggmaterial PU-skum
Plugg färg Kalk
Noise Reduction Rating (NRR) 37 db
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Ja
Kommunikationsdetaljer Utmärkt tal- och signaligenkänning
EN 352.2002 EN 352-2