Läs mer
uvex X-fit öronproppar, lös väska
Produktkod. 17757539 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg: Grön
Produktkod.
17757539 Färg: Grön
1 options
Produktkod. 17757539 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2112003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00 SEK
    406.51 SEK / 200 par
    Save 65.49 SEK
    13% Av
I lager
Den ergonomiskt formade uvex x-fit engångsöronproppar kännetecknas av mycket höga ljudabsorptionsnivåer, vilket gör den lämplig för användning i mycket högljudda miljöer.
  • Säkerhetsproppar
  • Sökfärg (filter): Grön
  • Storlekar: M
  • H-värde (ljudisoleringsvärde för högfrekvent buller): 36 dB
  • M-värde (ljudisoleringsvärde för mellanfrekvent buller): 34 dB
  • L-värde (ljudisoleringsvärde för lågfrekvent brus): 34 dB
  • Ej återanvändbar (NR)
  • Detekterbarhet: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 352-2
Storlek Regelbunden
Förpackningstyp Lös väska
Par per paket 200
Pluggmaterial Polyuretan
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Ja
Dielektrisk Ja