Läs mer
uvex X-fit öronproppar, lös väska
Produktkod. 17777539 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg: Grön
Produktkod.
17777539 Färg: Grön
1 options
Produktkod. 17777539 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2112087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 SEK
    247.95 SEK / 100 par
    Save 14.05 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Den ergonomiskt formade uvex x-fit engångsöronproppar kännetecknas av mycket höga ljudabsorptionsnivåer, vilket gör den lämplig för användning i mycket högljudda miljöer.
  • Säkerhetsproppar
  • Sökfärg (filter): Grön
  • Storlekar: M
  • H-värde (ljudisoleringsvärde för högfrekvent buller): 36 dB
  • M-värde (ljudisoleringsvärde för mellanfrekvent buller): 34 dB
  • L-värde (ljudisoleringsvärde för lågfrekvent brus): 34 dB
  • Ej återanvändbar (NR)
  • Detekterbarhet: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 352-2
Storlek Regelbunden
Förpackningstyp Individuella väskor
Par per paket 1
Pluggmaterial Polyuretan
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Ja
Dielektrisk Ja