Läs mer
uvex X-Fit Guard glasögon
Produktkod. 17737699 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg: Klar
Produktkod.
17737699 Linsfärg: Klar
1 options
Produktkod. 17737699 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9199180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 SEK
    184.22 SEK / Paket med 1
    Save 10.78 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Uvex X-Fit säkerhetsglasögon ger optimal ögontäckning och höga nivåer av bärarens acceptans.
De uvex x-fit väger bara 23 gram. Linsens x-design och de genomskinliga sidoarmarna gör det uvex x-fit en riktig höjdpunkt.
Allmänna funktioner
  • Klassiskt, tättslutande säkerhetsglasögon med alternativ för förlängningssats
  • Ramlös linsdesign för ett brett synfält
  • Modulärt system gör att funktionella tillbehör kan fästas vilket förbättrar förmågan att fortsätta med jobbet
  • Robust polykarbonatlins med ’uvex beprövade supravision-beläggningsteknik– permanent anti-dim och reptålig lins
  • Clip-in ramtätning ger extra skydd mot partiklar, smuts och damm
  • Metallfri
Säkerhetsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personliga skyddsglasögon) och EN 170 (UV-skyddsfilter)
  • Märkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
Komfortfunktioner
  • Justering för varje huvud och ansiktsform med tillvalet uvex Comfort Slider - en flerstegs tempellutning som gör att bärare kan uppnå sin egen bekväma bärställning
  • Näsrygg designad för komfort hela dagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Genomskinlig, grå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard