Beskrivning
Optimalt skyddad och perfekt utrustad för nästan alla applikationer: de uvex x-fit utbud av säkerhetsglasögon kan justeras individuellt för att möta dina krav. För större säkerhet och prestanda.
Allmänna funktioner
- Funktionellt, modulärt säkerhetsglasögon med ett brett utbud av tillbehör
- Modulärt system gör att funktionella tillbehör kan fästas vilket förbättrar förmågan att fortsätta med jobbet
- Robust polykarbonatlins med ’uvex beprövade supravision-beläggningsteknik– permanent anti-dim och reptålig lins
- Clip-in ramtätning ger extra skydd mot partiklar, smuts och damm
- Metallfri
Säkerhetsfunktioner
- Certifierad i enlighet med EN 166 (personliga skyddsglasögon) och EN 170 (UV-skyddsfilter)
- Märkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
Komfortfunktioner
- Ergonomiskt formade sidoarmar med mjuka skaftändar ger en bekväm, säker passform utan tryck
- Justering för varje huvud och ansiktsform med uvex Comfort Slider - en flerstegs tempellutning som gör att bärare kan uppnå sin egen bekväma bärställning
- Mjuk, flexibel näsdyna anpassar sig efter bäraren och ger en halkfri och tryckfri passform
Specifikationer
Specifikationer
| Linstyp | Kemikaliebeständig |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Färg | Antracit, blå |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| Visa mer |