Läs mer
uvex X-Fit glasögon
Produktkod. 17747699 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig, grå
Genomskinlig, rosa
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17747699 Genomskinlig, grå
17727699 Genomskinlig, rosa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17747699 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9199285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 SEK
    112.11 SEK / Paket med 1
    Save 4.89 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
De Uvex X-Fit säkerhetsglasögon ger optimal ögontäckning och höga nivåer av bärarens acceptans.
De uvex x-fit väger bara 23 gram. Linsens x-design och de genomskinliga sidoarmarna gör det uvex x-fit en riktig höjdpunkt.
Allmänna funktioner
  • Klassiska skyddsglasögon med bra ögontäckning
  • Robust polykarbonatlins med ’uvex beprövade supravision-beläggningsteknik– permanent anti-dim och reptålig lins
  • Metallfri
Säkerhetsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personliga skyddsglasögon) och EN 170 (UV-skyddsfilter)
  • Märkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
Komfortfunktioner
  • Justering för varje huvud och ansiktsform med tillvalet uvex Comfort Slider - en flerstegs tempellutning som gör att bärare kan uppnå sin egen bekväma bärställning
  • Näsrygg designad för komfort hela dagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Genomskinlig, grå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard